Tisk…
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64001.06 H64001.14 H64001.22
H64001.06EA 1270 CZK
H64001.06 H64001.14 H64001.22
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 4498-67-3 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 266-270° lit. Beilstein Reference: 6354 MDL No.: MFCD00211066
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 266…270 °C (lit.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211066
CAS číslo: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5