4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63990.MD
H63990.03
H63990.MDEA
5500
CZK
H63990.MD
H63990.03
4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
4-(Methylthio)-1H-imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 83553-60-0
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD03844702
Vzorec:
C₄H₆N₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03844702 CAS číslo: 83553-60-0 |