Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexamethyldisilazane
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
A15139.0FEA 13590 CZK
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39
Bod varu: 126 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0.774
Bod vzplanutí: 8 °C (46 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008259
CAS číslo: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM