2-bromo-5-methylthiazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03
H63951.06
H63951.03EA
1140
CZK
H63951.03
H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 41731-23-1
Molecular Formula: C4H4BrNS
Formula Weight: 178.05
MDL No.: MFCD08460610
Vzorec:
C₄H₄BrNS MW: 178,047 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460610 CAS číslo: 41731-23-1 |