Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
H63892.MD H63892.03 H63892.06
H63892.MDEA 1220 CZK
H63892.MD H63892.03 H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 3888-65-1 Molecular Formula: C11H14FNO Formula Weight: 195.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00023146
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023146
CAS číslo: 3888-65-1
EINECS: 223-431-8