3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63879.03
H63879.06
H63879.03EA
1990
CZK
H63879.03
H63879.06
3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Purity: 97%
CAS No.: 135034-10-5
Molecular Formula: C4H2ClIN2
Formula Weight: 240.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 110-120°
MDL No.: MFCD08275187
Vzorec:
C₄H₂ClIN₂ Bod tání: 110…120 °C |
MDL Number:
MFCD08275187 CAS číslo: 135034-10-5 |