2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H63867.03
H63867.06
H63867.14
H63867.03EA
1280
CZK
H63867.03
H63867.06
H63867.14
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 149806-06-4
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 104-110° dec
MDL No.: MFCD04115419
Vzorec:
C₆H₄BrNO MW: 186,01 g/mol Bod tání: 104…110 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115419 CAS číslo: 149806-06-4 |