Tisk…
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
H63848.03 H63848.06
H63848.03EA 3990 CZK
H63848.03 H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 100366-75-4 Molecular Formula: C6H3F3IN Formula Weight: 272.99 MDL No.: MFCD08741351
Vzorec: C₆H₃F₃IN
MW: 272,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741351
CAS číslo: 100366-75-4