Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
A14119.0B
A14119.0I
A14119.30
A14119.0BEA
2050
CZK
A14119.0B
A14119.0I
A14119.30
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ≥98%
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec:
C₇H₈O₃S·1H₂O Bod varu: 140 °C (20 mmHg) Bod tání: 103…106 °C (anhydr.) Hustota: 1,24 Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142137 CAS číslo: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 14,9533 |