Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63719.03
H63719.06
H63719.03EA
5190
CZK
H63719.03
H63719.06
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 76575-71-8
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00130095
Vzorec:
C₇H₉NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130095 CAS číslo: 76575-71-8 |