Tisk…
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63711.03 H63711.06
H63711.03EA 3250 CZK
H63711.03 H63711.06
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 253870-02-9 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD06202342
Vzorec: C8H9NO3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202342
CAS číslo: 253870-02-9