Acetoin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
A13752.0B
A13752.18
A13752.30
A13752.0BEA
15720
CZK
A13752.0B
A13752.18
A13752.30
Acetoin 95%
Acetoin
Purity: 95%
CAS No.: 513-86-0
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(106°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 148°
Beilstein Reference: 385636
Merck Reference: 14,64
UN No.: 2621
MDL No.: MFCD00038696
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 148 °C Bod tání: 20 °C Hustota: 1,013 Bod vzplanutí: 41 °C (106 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00038696 CAS číslo: 513-86-0 EINECS: 208-174-1 UN: 2621 ADR: 3,III Merck Index: 14,64 |