Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H63632.06 H63632.03
H63632.06EA 6560 CZK
H63632.06 H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 1184918-22-6 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD12911576
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911576
CAS číslo: 1184918-22-6
ADR: 8,III