Tisk…
3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
H63553.03 H63553.06
H63553.03EA 6220 CZK
H63553.03 H63553.06
3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
3-aminopyrazine-2-carboxamide
Purity: 96% CAS No.: 32587-10-3 Molecular Formula: C5H6N4O Formula Weight: 138.13 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03407446
Vzorec: C₅H₆N₄O
MW: 138,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407446
CAS číslo: 32587-10-3