2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
H63528.03
H63528.06
H63528.03EA
3240
CZK
H63528.03
H63528.06
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 17715-70-7
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
Flash Point: 105°(221°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.188
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD00042265
Vzorec:
C₈H₉FO₂ Hustota: 1,188 Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042265 CAS číslo: 17715-70-7 EINECS: 605-794-8 |