Tisk…
3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63465.03 H63465.06
H63465.03EA 1120 CZK
H63465.03 H63465.06
3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
3-Hydroxyisonicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 10128-71-9 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 383677 MDL No.: MFCD00234165
Vzorec: C₆H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234165
CAS číslo: 10128-71-9