Tisk…
1-chlorbutan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: n-Butyl Chloride
A11494.0F A11494.AP
A11494.0FEA 3030 CZK
A11494.0F A11494.AP
1-chlorbutan ≥99%
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Bod varu: 77…78 °C
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,886
Bod vzplanutí: –12 °C (10 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001009
CAS číslo: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM