Tisk…
2-Bromobenzothiazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63286.03 H63286.06 H63286.14
H63286.03EA 1640 CZK
H63286.03 H63286.06 H63286.14
2-Bromobenzothiazole 99%
2-Bromobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2516-40-7 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02681887
Vzorec: C₇H₄BrNS
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681887
CAS číslo: 2516-40-7