2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63235.03
H63235.06
H63235.03EA
1530
CZK
H63235.03
H63235.06
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 317-46-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06797825
Vzorec:
C₇H₄FNO₄ |
MDL Number:
MFCD06797825 CAS číslo: 317-46-4 |