4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
H63199.03
H63199.06
H63199.03EA
6660
CZK
H63199.03
H63199.06
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Purity: 98%
CAS No.: 43024-15-3
Molecular Formula: C5H9N3
Formula Weight: 111.15
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06797570
Vzorec:
C₅H₉N₃ MW: 111,148 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797570 CAS číslo: 43024-15-3 |