Tisk…
3,4-Xylylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dimethylphenylacetic acid
H63178.03 H63178.06
H63178.03EA 1530 CZK
H63178.03 H63178.06
3,4-Xylylacetic acid 98%
3,4-Xylylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 17283-16-8 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.2 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02664684
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664684
CAS číslo: 17283-16-8