5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Methoxy-7-methylindole
H63123.03
H63123.06
H63123.03EA
5940
CZK
H63123.03
H63123.06
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
Purity: 97%
CAS No.: 61019-05-4
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09027022
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027022 CAS číslo: 61019-05-4 |