Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10514.09 A10514.18
A10514.09EA 1920 CZK
A10514.09 A10514.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Vzorec: C₁₇H₂₄O₃
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017291
CAS číslo: 22014-01-3
EINECS: 218-811-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Colour) White to cream or pale yellow or pale orange
Form Powder
Assay (Aqueous acidbase Titration) >97.5 to <102.5%
Assay (Silylated GC) >97.5% (sum of isomers)