2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H63013.06
H63013.14
H63013.22
H63013.06EA
1920
CZK
H63013.06
H63013.14
H63013.22
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 385-02-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD01862079
Vzorec:
C₇H₄FNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01862079 CAS číslo: 385-02-4 |