Tisk…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H63002.MD H63002.03 H63002.06
H63002.MDEA 1240 CZK
H63002.MD H63002.03 H63002.06
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 97% CAS No.: 120-15-0 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Physical Form: Solid Appearance: Yellow to brown Melting Point: 34-37° MDL No.: MFCD00090494
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Bod tání: 34…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090494
CAS číslo: 120-15-0
EINECS: 204-374-8