Tisk…
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
H62947.03 H62947.06
H62947.03EA 5220 CZK
H62947.03 H62947.06
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 146727-62-0 Molecular Formula: C15H18N2O4 Formula Weight: 290.31 Beilstein Reference: 9339089 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00672527
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290.319 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672527
CAS číslo: 146727-62-0
ADR: 6.1 III