Tisk…
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H62575.MD H62575.03
H62575.MDEA 3750 CZK
H62575.MD H62575.03
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 863578-24-9 Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 49-50° MDL No.: MFCD11617916
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Bod tání: 49…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617916
CAS číslo: 863578-24-9