Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
H62482.MD
H62482.03
H62482.MDEA
2540
CZK
H62482.MD
H62482.03
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Purity: 96%
CAS No.: 193290-19-6
Molecular Formula: C9H8BrFO2
Formula Weight: 247.06
Physical Form: Solid
Vzorec:
C₉H₈BrFO₂ MW: 247.063 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20483545 CAS číslo: 193290-19-6 |