Tisk…
H-ORN(Z)-OH 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H62435.03 H62435.06 H62435.14
H62435.03EA 1070 CZK
H62435.03 H62435.06 H62435.14
H-ORN(Z)-OH 98%
H-ORN(Z)-OH
Purity: 98% CAS No.: 3304-51-6 Molecular Formula: C13H18N2O4 Formula Weight: 266.29 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00038200
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
Bod tání: 248…252 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00037220
CAS číslo: 3304-51-6
EINECS: 221-980-8