Tisk…
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H62033.MD H62033.03
H62033.MDEA 2390 CZK
H62033.MD H62033.03
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025468
CAS číslo: 1310384-26-9