Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Boc-4-cyano-Phe-OH, N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine, Boc-Phe(4-CN)-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-cyano-L-phenylalanine
H62023.03
H62023.06
H62023.03EA
4290
CZK
H62023.03
H62023.06
Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Boc-Phe(4-CN)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 131724-45-3
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 7715793
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672526
Vzorec:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Bod tání: 156…160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672526 CAS číslo: 131724-45-3 ADR: 6.1,III |