Tisk…
Boc-Orn-OH 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H62014.06 H62014.14
H62014.06EA 3610 CZK
H62014.06 H62014.14
Boc-Orn-OH 95%
Boc-Orn-OH
Purity: 95% CAS No.: 21887-64-9 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 207-208° Beilstein Reference: 4313353 MDL No.: MFCD00076970
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₄
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076970
CAS číslo: 21887-64-9