p-Toluenesulphonylsemicarbazide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61949.14
H61949.22
H61949.14EA
2940
CZK
H61949.14
H61949.22
p-Toluenesulphonylsemicarbazide 95%
p-Toluenesulphonylsemicarbazide
Purity: 95%
CAS No.: 10396-10-8
Molecular Formula: C8H11N3O3S
Formula Weight: 229.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00072243
Vzorec:
C₈H₁₁N₃O₃S |
MDL Number:
MFCD00072243 CAS číslo: 10396-10-8 EINECS: 233-857-6 |