3-Bromoanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3-bromobenzoic acid
H61925.03
H61925.06
H61925.03EA
1910
CZK
H61925.03
H61925.06
3-Bromoanthranilic acid 97%
3-Bromoanthranilic acid
Purity: 97%
CAS No.: 20776-51-6
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Flash Point: 161°(322°F)
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 2936928
MDL No.: MFCD03618453
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Bod tání: 174…178 °C Bod vzplanutí: 161 °C (322 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03618453 CAS číslo: 20776-51-6 |