Tisk…
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H61770.03 H61770.06
H61770.03EA 6040 CZK
H61770.03 H61770.06
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 213265-83-9 Molecular Formula: C4HCl2FN2 Formula Weight: 166.97 Flash Point: 91°(196°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 50-60°/14mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD08056331
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,97 g/mol
Bod varu: 50…60 °C (14 mmHg)
Bod vzplanutí: 91 °C (196 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056331
CAS číslo: 213265-83-9
ADR: 8,III