Tisk…
6-Chloropyridine-2,3-diamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61716.03 H61716.06
H61716.03EA 2330 CZK
H61716.03 H61716.06
6-Chloropyridine-2,3-diamine 95%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Purity: 95% CAS No.: 40851-95-4 Molecular Formula: C5H6ClN3 Formula Weight: 143.57 Storage Temperature: -30°C to -10°C UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00209966
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MDL Number: MFCD00209966
CAS číslo: 40851-95-4
ADR: 6.1,III