(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61493.06
H61493.14
H61493.06EA
5600
CZK
H61493.06
H61493.14
(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Purity: 95%
CAS No.: 79387-71-6
Molecular Formula: C5H5BrOS
Formula Weight: 193.06
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD06202626
Vzorec:
C₅H₅BrOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06202626 CAS číslo: 79387-71-6 |