Tisk…
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61474.06 H61474.14
H61474.06EA 4090 CZK
H61474.06 H61474.14
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 42518-98-9 Molecular Formula: C5H2Cl2OS Formula Weight: 181.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 4° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00043886
Vzorec: C5H2Cl2OS
Bod tání: 4 °C
MDL Number: MFCD00043886
CAS číslo: 42518-98-9
ADR: 8,II