(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(1R,2R)-1-(Diphenylphosphino)-1-phenylpropan-2-amine
H60639.MD
H60639.03
H60639.MDEA
4260
CZK
H60639.MD
H60639.03
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Purity: 97+%
CAS No.: 799297-44-2
Molecular Formula: C21H22NP
Formula Weight: 319.38
Melting Point: 105-109°
Optical Rotation: -140° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD17018768
Vzorec:
C₂₁H₂₂NP Bod tání: 105…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17018768 CAS číslo: 799297-44-2 ADR: 8,III |