Tisk…
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl N-(4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate
H59398.03
H59398.03EA 9580 CZK
H59398.03
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Purity: 96% CAS No.: 868735-43-7 Molecular Formula: C11H13BrFNO2 Formula Weight: 290.13 Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 14460051 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD11976284
Vzorec: C₁₁H₁₃BrFNO₂
MW: 290,132 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976284
CAS číslo: 868735-43-7
ADR: 6.1,III