BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
BMH
H58874.MC
H58874.ME
H58874.MCEA
4880
CZK
H58874.MC
H58874.ME
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) 97%
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane)
Purity: 97%
CAS No.: 4856-87-5
Molecular Formula: C14H16N2O4
Formula Weight: 276.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 144°
MDL No.: MFCD00047122
Vzorec:
C₁₄H₁₆N₂O₄ Bod tání: 144 °C |
MDL Number:
MFCD00047122 CAS číslo: 4856-87-5 EINECS: 225-449-1 |