4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
H58711.06
H58711.15
H58711.06EA
3610
CZK
H58711.06
H58711.15
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 42732-22-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00077867
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Bod tání: 51…55 °C |
MDL Number:
MFCD00077867 CAS číslo: 23389-75-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)