2-n-Propyl-1-pentanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H57954.03
H57954.06
H57954.03EA
1540
CZK
H57954.03
H57954.06
2-n-Propyl-1-pentanol 97%
2-n-Propyl-1-pentanol
Purity: 97%
CAS No.: 58175-57-8
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 72°(162°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.83
Refractive Index: 1.4300
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 80-82°/12mm
MDL No.: MFCD00010260
Vzorec:
C₈H₁₈O Bod varu: 80…82 °C (12 mmHg) Hustota: 0,83 Bod vzplanutí: 72 °C (162 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010260 CAS číslo: 58175-57-8 |