Oxetan-3-ol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
4290
CZK
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Vzorec:
C₃H₆O₂ Bod varu: 153 °C Hustota: 1,167 Bod vzplanutí: 87 °C (189 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09056790 CAS číslo: 7748-36-9 |