Tisk…
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H57854.MDEA 13700 CZK
H57854.MD H57854.ME
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Purity: 96% CAS No.: 1389264-18-9 Molecular Formula: C6H11NO.C2H2O4 Formula Weight: 203.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD18325162
Vzorec: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
MDL Number: MFCD18325162
CAS číslo: 1389264-18-9