4-Keto-L-proline hydrobromide ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Oxo-L-proline hydrobromide
H57691.MD
H57691.03
H57691.MDEA
1580
CZK
H57691.MD
H57691.03
4-Keto-L-proline hydrobromide ≥90%
4-Keto-L-proline hydrobromide
Purity: 90+%
CAS No.: 75776-67-9
Molecular Formula: C5H7NO3.HBr
Formula Weight: 210.03
Melting Point: 134-140°
Optical Rotation: -32° (c=0.5 in methanol)
MDL No.: MFCD12024572
Vzorec:
C₅H₈BrNO₃ Bod tání: 134…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12024572 CAS číslo: 75776-67-9 |