1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Benzyl-5-bromo-1H-indole
H57676.03
H57676.06
H57676.03EA
2650
CZK
H57676.03
H57676.06
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
1-Benzyl-5-bromoindole
Purity: 97%
CAS No.: 10075-51-1
Molecular Formula: C15H12BrN
Formula Weight: 286.17
MDL No.: MFCD04337704
Vzorec:
C₁₅H₁₂BrN MW: 286,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04337704 CAS číslo: 10075-51-1 |