Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H57578.MD
H57578.ME
H57578.MDEA
14070
CZK
H57578.MD
H57578.ME
Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Oxetane-3-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 114012-41-8
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 115°(239°F)
Boiling Point: 244°
MDL No.: MFCD08669505
Vzorec:
C₄H₆O₃ Bod varu: 244 °C Hustota: 1,374 Bod vzplanutí: 115 °C (239 °F) |
MDL Number:
MFCD08669505 CAS číslo: 114012-41-8 |