[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H57413.MD
H57413.ME
H57413.MDEA
1710
CZK
H57413.MD
H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95%
CAS No.: 22633-44-9
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 242°
MDL No.: MFCD09800598
Vzorec:
C₅H₉BrO₂ Bod varu: 242 °C Hustota: 1,598 Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800598 CAS číslo: 22633-44-9 |