3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H57291.MD
H57291.ME
H57291.MDEA
4770
CZK
H57291.MD
H57291.ME
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 138650-24-5
Molecular Formula: C4H7NO3
Formula Weight: 117.1
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 205-210°
MDL No.: MFCD11035888
Vzorec:
C₄H₇NO₃ Bod tání: 205…210 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11035888 CAS číslo: 138650-24-5 |